missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GNA15 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNA15, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6100-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16010800

  • 770.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_002059.3
GNA15 Protein
Research Use Only
GNA15
Recombinant Protein
E. coli
MARSLTWRCC PWCLTEDEKA AARVDQEINR ILLEQKKQDR GELKLLLLGP GESGKSTFIK QMRIIHGAGY SEEERKGFRP LVYQNIFVSM RAMIEAMERL QIPFSRPESK HHASLVMSQD PYKVTTFEKR YAAAMQWLWR DAGIRAYYER RREFHLLDSA VYYLSHLERI TEEGYVPTAQ DVLRSRMPTT GINEYCFSVQ KTNLRIVDVG GQKSERKKWI HCFENVIALI YLASLSEYDQ CLEENNQENR MKESLALFGT ILELPWFKST SVILFLNKTD ILEEKIPTSH LATYFPSFQG PKQDAEAAKR FILDMYTRMY TGCVDGPEGS KKGARSRRLF SHYTCATDTQ NIRKVFKDVR DSVLARYLDE INLL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2769
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-Trx
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales