Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucosidase 2 subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucosidase 2 subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8431-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001001329.1
Glucosidase 2 subunit beta Protein
Research Use Only
PRKCSH
Recombinant Protein
E. coli
VEVKRPRGVS LTNHHFYDES KPFTCLDGSA TIPFDQVNDD YCDCKDGSDE PGTAACPNGS FHCTNTGYKP LYIPSNRVND GVCDCCDGTD EYNSGVICEN TCKEKGRKER ESLQQMAEVT REGFRLKKIL IEDWKKAREE KQKKLIELQA GKKSLEDQVE MLRTVKEEAE KPEREAKEQH QKLWEEQLAA AKAQQEQELA ADAFKELDDD MDGTVSVTEL QTHPELDTDG DGALSEAEAQ ALLSGDTQTD ATSFYDRVWA AIRDKYRSEA LPTDLPAPSA PDLTEPKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5589
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol