Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucosidase 2 subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucosidase 2 subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8431-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001001329.1 | |
Glucosidase 2 subunit beta Protein | |
Research Use Only | |
PRKCSH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VEVKRPRGVS LTNHHFYDES KPFTCLDGSA TIPFDQVNDD YCDCKDGSDE PGTAACPNGS FHCTNTGYKP LYIPSNRVND GVCDCCDGTD EYNSGVICEN TCKEKGRKER ESLQQMAEVT REGFRLKKIL IEDWKKAREE KQKKLIELQA GKKSLEDQVE MLRTVKEEAE KPEREAKEQH QKLWEEQLAA AKAQQEQELA ADAFKELDDD MDGTVSVTEL QTHPELDTDG DGALSEAEAQ ALLSGDTQTD ATSFYDRVWA AIRDKYRSEA LPTDLPAPSA PDLTEPKE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
5589 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Glucosidase 2 subunit beta Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido