Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein Código de producto.: 15975799
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Código de producto. 15975799
25 μg, 25 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15975799
Marca: enQuireBio™ QP526525ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_005250.1
ID de gen (Entrez) 2660
Nombre GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Cantidad 25 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen MSTN
Actividad biológica Bioactivity of Myostatin Propeptide was confirmed by measuring inhibition of myostatin induced cytotoxicity in MCP-11 cells. Typical ED50 is around 1 ug/ml myostatin propeptide.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MNENSEQKEN VEKEGLCNAC TWRQNTKSSR IEAIKIQILS KLRLETAPNI SKDVIRQLLP KAPPLRELID QYDVQRDDSS DGSLEDDDYH ATTETIITMP TESDFLMQVD GKPKCCFFKF SSKIQYNKVV KAQLWIYLRP VETPTTVFVQ ILRLIKPMKD GTRYTGIRSL KLDMNPGTGI WQSIDVKTVL QNWLKQPESN LGIEIKALDE NGHDLAVTFP GPGEDGLNPF LEVKVTDTPK RSRR
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein >