Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galectin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001317092.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3965 |
Nombre | Galectin-9 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16087901
|
enQuireBio™
QP9244-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027911
|
enQuireBio™
QP9244-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16097901
|
enQuireBio™
QP9244-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16017911
|
enQuireBio™
QP9244-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037911
|
enQuireBio™
QP9244-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007911
|
enQuireBio™
QP9244-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001317092.1 | |
Galectin-9 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3965 | |
Research Use Only | |
LGALS9 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAFSGSQAPY LSPAVPFSGT IQGGLQDGLQ ITVNGTVLSS SGTRFAVNFQ TGFSGNDIAF HFNPRFEDGG YVVCNTRQNG SWGPEERKTH MPFQKGMPFD LCFLVQSSDF KVMVNGILFV QYFHRVPFHR VDTISVNGSV QLSYISFQNP RTVPVQPAFS TVPFSQPVCF PPRPRGRRQK PPGVWPANPA PITQTVIHTV QSAPGQMFST PAIPPMMYPH PAYPMPFITT ILGGLYPSKS ILLSGTVLPS AQRFHINLCS GNHIAFHLNP RFDENAVVRN TQIDNSWGSE ERSLPRKMPF VRGQSFSVWI LCEAHCLKVA VDG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |