Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galectin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9244-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16017911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001317092.1
Galectin-9 Protein
Research Use Only
LGALS9
Recombinant Protein
Yeast
MAFSGSQAPY LSPAVPFSGT IQGGLQDGLQ ITVNGTVLSS SGTRFAVNFQ TGFSGNDIAF HFNPRFEDGG YVVCNTRQNG SWGPEERKTH MPFQKGMPFD LCFLVQSSDF KVMVNGILFV QYFHRVPFHR VDTISVNGSV QLSYISFQNP RTVPVQPAFS TVPFSQPVCF PPRPRGRRQK PPGVWPANPA PITQTVIHTV QSAPGQMFST PAIPPMMYPH PAYPMPFITT ILGGLYPSKS ILLSGTVLPS AQRFHINLCS GNHIAFHLNP RFDENAVVRN TQIDNSWGSE ERSLPRKMPF VRGQSFSVWI LCEAHCLKVA VDG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3965
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol