missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G-CSF / CSF3 Protein
Recombinant Protein
Marca: enQuireBio™ QP2531-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_000750.1 | |
G-CSF / CSF3 Protein | |
Research Use Only | |
CSF3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCLSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWQ QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLQS FLEVSYRVLR HLAQP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
1440 | |
1 mg | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 50 pg/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^7 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human G-CSF / CSF3 Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido