Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 13 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibroblast growth factor 13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6042-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989549
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001132970.1
Fibroblast growth factor 13 Protein
Research Use Only
FGF13
Recombinant Protein
E. coli
MAAAIASSLI RQKRQARERE KSNACKCVSS PSKGKTSCDK NKLNVFSRVK LFGSKKRRRR RPEPQLKGIV TKLYSRQGYH LQLQADGTID GTKDEDSTYT LFNLIPVGLR VVAIQGVQTK LYLAMNSEGY LYTSELFTPE CKFKESVFEN YYVTYSSMIY RQQQSGRGWY LGLNKEGEIM KGNHVKKNKP AAHFLPKPLK VAMYKEPSLH DLTEFSRSGS GTPTKSRSVS GVLNGGKSMS HNEST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2258
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 13 Protein > 10μg