Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF10 / KGF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGF10 / KGF2 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004456.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2255 |
Nombre | FGF10 / KGF2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999529
|
enQuireBio™
QP6038-EC-100UG |
100 μg |
525.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919539
|
enQuireBio™
QP6038-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909539
|
enQuireBio™
QP6038-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929539
|
enQuireBio™
QP6038-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939539
|
enQuireBio™
QP6038-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949539
|
enQuireBio™
QP6038-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004456.1 | |
FGF10 / KGF2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2255 | |
Research Use Only | |
FGF10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QALGQDMVSP EATNSSSSSF SSPSSAGRHV RSYNHLQGDV RWRKLFSFTK YFLKIEKNGK VSGTKKENCP YSILEITSVE IGVVAVKAIN SNYYLAMNKK GKLYGSKEFN NDCKLKERIE ENGYNTYASF NWQHNGRQMY VALNGKGAPR RGQKTRRKNT SAHFLPMVVH S | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |