Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENPEP / Aminopeptidase A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENPEP / Aminopeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8812-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16016621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001968.3
ENPEP / Aminopeptidase A Protein
Research Use Only
ENPEP
Recombinant Protein
E. coli
YFQGQVKPIA DSLGWNDAGD HVTKLLRSSV LGFACKMGDR EALNNASSLF EQWLNGTVSL PVNLRLLVYR YGMQNSGNEI SWNYTLEQYQ KTSLAQEKEK LLYGLASVKN VTLLSRYLDL LKDTNLIKTQ DVFTVIRYIS YNSYGKNMAW NWIQLNWDYL VNRYTLNNRN LGRIVTIAEP FNTELQLWQM ESFFAKYPQA GAGEKPREQV LETVKNNIEW LKQHRNTIRE W
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2028
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human ENPEP / Aminopeptidase A Protein > 200μg