missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endophilin-B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Endophilin-B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001193580.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51100 |
Nombre | Endophilin-B1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16092901
|
enQuireBio™
QP8147-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012911
|
enQuireBio™
QP8147-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16002911
|
enQuireBio™
QP8147-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022911
|
enQuireBio™
QP8147-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032911
|
enQuireBio™
QP8147-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042911
|
enQuireBio™
QP8147-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001193580.1 | |
Endophilin-B1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51100 | |
Research Use Only | |
SH3GLB1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNIMDFNVKK LAADAGTFLS RAVQFTEEKL GQAEKTELDA HLENLLSKAE CTKIWTEKIM KQTEVLLQPN PNARIEEFVY EKLDRKAPSR INNPELLGQY MIDAGTEFGP GTAYGNALIK CGETQKRIGT ADRELIQTSA LNFLTPLRNF IEGDYKTIAK ERKLLQNKRL DLDAAKTRLK KAKAAETRNS SEQELRITQS EFDRQAEITR LLLEGISSTH AHHLRCLNDF VEAQMTYYAQ CYQYMLDLQK QLGSFPSNYL SNNNQTSVTP VPSVLPNAIG SSAMASTSGL VITSPSNLSD LKECSGSRKA RVLYDYDAAN STELSLLADE VITVFSVVGM DSDWLMGERG NQKGKVPITY LELLN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |