Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endophilin-B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Endophilin-B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8147-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193580.1
Endophilin-B1 Protein
Research Use Only
SH3GLB1
Recombinant Protein
E. coli
MNIMDFNVKK LAADAGTFLS RAVQFTEEKL GQAEKTELDA HLENLLSKAE CTKIWTEKIM KQTEVLLQPN PNARIEEFVY EKLDRKAPSR INNPELLGQY MIDAGTEFGP GTAYGNALIK CGETQKRIGT ADRELIQTSA LNFLTPLRNF IEGDYKTIAK ERKLLQNKRL DLDAAKTRLK KAKAAETRNS SEQELRITQS EFDRQAEITR LLLEGISSTH AHHLRCLNDF VEAQMTYYAQ CYQYMLDLQK QLGSFPSNYL SNNNQTSVTP VPSVLPNAIG SSAMASTSGL VITSPSNLSD LKECSGSRKA RVLYDYDAAN STELSLLADE VITVFSVVGM DSDWLMGERG NQKGKVPITY LELLN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51100
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol