Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAV-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ELAV-like protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001138246.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1996 |
Nombre | ELAV-like protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15929119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15959119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15969119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15979119
|
enQuireBio™
QP5981-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001138246.1 | |
ELAV-like protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1996 | |
Research Use Only | |
ELAVL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVMIISTMEP QVSNGPTSNT SNGPSSNNRN CPSPMQTGAT TDDSKTNLIV NYLPQNMTQE EFRSLFGSIG EIESCKLVRD KITGQSLGYG FVNYIDPKDA EKAINTLNGL RLQTKTIKVS YARPSSASIR DANLYVSGLP KTMTQKELEQ LFSQYGRIIT SRILVDQVTG VSRGVGFIRF DKRIEAEEAI KGLNGQKPSG ATEPITVKFA NNPSQKSSQA LLSQLYQSPN RRYPGPLHHQ AQRFRLDNLL NMAYGVKRLM SGPVPPSACP PRFSPITIDG MTSLVGMNIP GHTGTGWCIF VYNLSPDSDE SVLWQLFGPF GAVNNVKVIR DFNTNKCKGF GFVTMTNYDE AAMAIASLNG YRLGDRVLQV SFKTNKAHKS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |