Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAV-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ELAV-like protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5981-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979119
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138246.1
ELAV-like protein 1
Research Use Only
ELAVL4
Recombinant Protein
E. coli
MVMIISTMEP QVSNGPTSNT SNGPSSNNRN CPSPMQTGAT TDDSKTNLIV NYLPQNMTQE EFRSLFGSIG EIESCKLVRD KITGQSLGYG FVNYIDPKDA EKAINTLNGL RLQTKTIKVS YARPSSASIR DANLYVSGLP KTMTQKELEQ LFSQYGRIIT SRILVDQVTG VSRGVGFIRF DKRIEAEEAI KGLNGQKPSG ATEPITVKFA NNPSQKSSQA LLSQLYQSPN RRYPGPLHHQ AQRFRLDNLL NMAYGVKRLM SGPVPPSACP PRFSPITIDG MTSLVGMNIP GHTGTGWCIF VYNLSPDSDE SVLWQLFGPF GAVNNVKVIR DFNTNKCKGF GFVTMTNYDE AAMAIASLNG YRLGDRVLQV SFKTNKAHKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1996
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol