Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAC1 Protein
A cDNA sequence encoding the ELAC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Especificaciones
Nombre | ELAC1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15908338
|
enQuireBio™
QP11777-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15988328
|
enQuireBio™
QP11777-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15998328
|
enQuireBio™
QP11777-1mg |
1 mg |
8190.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
ELAC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ELAC1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSMDVTF LGTGAAYPSP TRGASAVVLR CEGECWLFDC GEGTQTQLMK SQLKAGRITK IFITHLHGDH FFGLPGLLCT ISLQSGSMVS KQPIEIYGPV GLRDFIWRTM ELSHTELVFH YVVHELVPTA DQCPAEELKE FAHVNRADSP PKEEQGRTIL LDSEENSYLL FDDEQFVVKA FRLFHRIPSF GFSVVEKKRP GKLNAQKLKD LGVPPGPAYG KLKNGISVVL ENGVTISPQD VLKKPIVGRK ICILGDCSGV VGDGGVKLCF EADLLIHEAT LDDAQMDKAK EHGHSTPQMA ATFAKLCRAK RLVLTHFSQR YKPVALAREG ETDGIAELKK QAESVLDLQE VTLAEDFMVI SIPIKK | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human ELAC1 Protein