Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EEF1E1 / AIMP3 / p18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5961-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15948959
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001129122.1
EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein
Research Use Only
EEF1E1
Recombinant Protein
E. coli
AAAAELSLLE KSLGLSKGNK YSAQGERQIP VLQTNNGPSL TGLTTIAAHL VKQANKEYLL GSTAEEKAIV QQWLEYRVTQ VDGHSSKNDI HTLLKDLNSY LEDKVYLTGY NFTLADILLY YGLHRFIVDL TVQEKEKYLN VSRWFCHIQH YPGIRQHLSS VVFIKNRLYT NSH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9521
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein > 500μg