missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Early growth response protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Early growth response protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001955.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1958 |
Nombre | Early growth response protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027681
|
enQuireBio™
QP9116-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067681
|
enQuireBio™
QP9116-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037681
|
enQuireBio™
QP9116-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057681
|
enQuireBio™
QP9116-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077681
|
enQuireBio™
QP9116-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047681
|
enQuireBio™
QP9116-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001955.1 | |
Early growth response protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1958 | |
Research Use Only | |
EGR1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SPVATSYPSP VTTSYPSPAT TSYPSPVPTS FSSPGSSTYP SPVHSGFPSP SVATTYSSVP PAFPAQVSSF PSSAVTNSFS ASTGLSDMTA TFSPRTIEIC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |