Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Early growth response protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Early growth response protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9116-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057681
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001955.1
Early growth response protein 1
Research Use Only
EGR1
Recombinant Protein
Yeast
SPVATSYPSP VTTSYPSPAT TSYPSPVPTS FSSPGSSTYP SPVHSGFPSP SVATTYSSVP PAFPAQVSSF PSSAVTNSFS ASTGLSDMTA TFSPRTIEIC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1958
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol