Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYDC2 / DPY30 domain containing 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DYDC2 / DPY30 domain containing 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001256970.1
ID de gen (Entrez) 84332
Nombre DYDC2 / DPY30 domain containing 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16061311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7875-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16081311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7875-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16071311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7875-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7875-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001321
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7875-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16011321
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7875-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001256970.1
DYDC2 / DPY30 domain containing 2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
84332
Research Use Only
DYDC2
Recombinant Protein
E. coli
METNYLKRCF GNCLAQALAE VAKVRPSDPI EYLAHWLYHY RKTAKAKEEN REKKIHLQEE YDSSLKEMEM TEMLKQEEYQ IQQNCEKCHK ELTSETVSTK KTIFMQEDTN PLEKEALKQE FLPGTSSLIP GMPQQVPPSE SAGQIDQNFK MPQEINYKEA FQHEVAHEMP PGSKSPF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.