missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DYDC2 / DPY30 domain containing 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DYDC2 / DPY30 domain containing 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7875-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16001321

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001256970.1
DYDC2 / DPY30 domain containing 2 Protein
Research Use Only
DYDC2
Recombinant Protein
E. coli
METNYLKRCF GNCLAQALAE VAKVRPSDPI EYLAHWLYHY RKTAKAKEEN REKKIHLQEE YDSSLKEMEM TEMLKQEEYQ IQQNCEKCHK ELTSETVSTK KTIFMQEDTN PLEKEALKQE FLPGTSSLIP GMPQQVPPSE SAGQIDQNFK MPQEINYKEA FQHEVAHEMP PGSKSPF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84332
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales