Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYDC2 / DPY30 domain containing 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DYDC2 / DPY30 domain containing 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7875-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001256970.1
DYDC2 / DPY30 domain containing 2 Protein
Research Use Only
DYDC2
Recombinant Protein
E. coli
METNYLKRCF GNCLAQALAE VAKVRPSDPI EYLAHWLYHY RKTAKAKEEN REKKIHLQEE YDSSLKEMEM TEMLKQEEYQ IQQNCEKCHK ELTSETVSTK KTIFMQEDTN PLEKEALKQE FLPGTSSLIP GMPQQVPPSE SAGQIDQNFK MPQEINYKEA FQHEVAHEMP PGSKSPF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84332
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol