Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP13, isoform A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DUSP13, isoform A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001007272.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51207 |
Nombre | DUSP13, isoform A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16050461
|
enQuireBio™
QP7728-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16070461
|
enQuireBio™
QP7728-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060461
|
enQuireBio™
QP7728-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080461
|
enQuireBio™
QP7728-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16090461
|
enQuireBio™
QP7728-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16000471
|
enQuireBio™
QP7728-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001007272.1 | |
DUSP13, isoform A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51207 | |
Research Use Only | |
DUSP13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAETSLPELG GEDKATPCPS ILELEELLRA GKSSCSRVDE VWPNLFIGDA ATANNRFELW KLGITHVLNA AHKGLYCQGG PDFYGSSVSY LGVPAHDLPD FDISAYFSSA ADFIHRALNT PGAKVLVHCV VGVSRSATLV LAYLMLHQRL SLRQAVITVR QHRWVFPNRG FLHQLCRLDQ QLRGAGQS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |