Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Docking protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Docking protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001184189.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1796 |
Nombre | Docking protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002181
|
enQuireBio™
QP8017-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022181
|
enQuireBio™
QP8017-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012181
|
enQuireBio™
QP8017-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032181
|
enQuireBio™
QP8017-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042181
|
enQuireBio™
QP8017-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052181
|
enQuireBio™
QP8017-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001184189.1 | |
Docking protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1796 | |
Research Use Only | |
DOK1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDGAVMEGPL FLQSQRFGTK RWRKTWAVLY PASPHGVARL EFFDHKGSSS GGGRGSSRRL DCKVIRLAEC VSVAPVTVET PPEPGATAFR LDTAQRSHLL AADAPSSAAW VQTLCRNAFP KGSWTLAPTD NPPKLSALEM LENSLYSPTW EGSQFWVTVQ RTEAAERCGL HGSYVLRVEA ERLTLLTVGA QSQILEPLLS WPYTLLRRYG RDKVMFSFEA GRRCPSGPGT FTFQTAQGND IFQAVETAIH RQKAQGKAGQ GHDVLRADSH EGEVAEGKLP SPPGPQELLD SPPALYAEPL DSLRIAPCPS QDSLYSDPLD STSAQAGEGV QRKKPLYWDL YEHAQQQLLK AKLTDPKEDP IYDEPEGLAP VPPQGLYDLP REPKDAWWCQ ARVKEEGYEL PYNPATDDYA VPPPRSTKPL LAPKPQGPAF PEPGTATGSG IKSHNSALYS QVQKSGASGS WDCGLSRVGT DKTGVKSEGS T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |