Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Docking protein 1
Código de producto. 16022181
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16022181
Marca: enQuireBio™ QP8017ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Docking protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001184189.1
ID de gen (Entrez) 1796
Nombre Docking protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DOK1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDGAVMEGPL FLQSQRFGTK RWRKTWAVLY PASPHGVARL EFFDHKGSSS GGGRGSSRRL DCKVIRLAEC VSVAPVTVET PPEPGATAFR LDTAQRSHLL AADAPSSAAW VQTLCRNAFP KGSWTLAPTD NPPKLSALEM LENSLYSPTW EGSQFWVTVQ RTEAAERCGL HGSYVLRVEA ERLTLLTVGA QSQILEPLLS WPYTLLRRYG RDKVMFSFEA GRRCPSGPGT FTFQTAQGND IFQAVETAIH RQKAQGKAGQ GHDVLRADSH EGEVAEGKLP SPPGPQELLD SPPALYAEPL DSLRIAPCPS QDSLYSDPLD STSAQAGEGV QRKKPLYWDL YEHAQQQLLK AKLTDPKEDP IYDEPEGLAP VPPQGLYDLP REPKDAWWCQ ARVKEEGYEL PYNPATDDYA VPPPRSTKPL LAPKPQGPAF PEPGTATGSG IKSHNSALYS QVQKSGASGS WDCGLSRVGT DKTGVKSEGS T
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.