Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DnaJ homolog subfamily B member 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DnaJ homolog subfamily B member 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001287843.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3337 |
Nombre | DnaJ homolog subfamily B member 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16044751
|
enQuireBio™
QP8461-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064751
|
enQuireBio™
QP8461-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054751
|
enQuireBio™
QP8461-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074751
|
enQuireBio™
QP8461-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084751
|
enQuireBio™
QP8461-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094751
|
enQuireBio™
QP8461-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001287843.1 | |
DnaJ homolog subfamily B member 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3337 | |
Research Use Only | |
DNAJB1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGKDYYQTLG LARGASDEEI KRAYRRQALR YHPDKNKEPG AEEKFKEIAE AYDVLSDPRK REIFDRYGEE GLKGSGPSGG SGGGANGTSF SYTFHGDPHA MFAEFFGGRN PFDTFFGQRN GEEGMDIDDP FSGFPMGMGG FTNVNFGRSR SAQEPARKKQ DPPVTHDLRV SLEEIYSGCT KKMKISHKRL NPDGKSIRNE DKILTIEVKK GWKEGTKITF PKEGDQTSNN IPADIVFVLK DKPHNIFKRD GSDVIYPARI SLREALCGCT VNVPTLDGRT IPVVFKDVIR PGMRRKVPGE GLPLPKTPEK RGDLIIEFEV IFPERIPQTS RTVLEQVLPI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |