Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DnaJ homolog subfamily B member 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DnaJ homolog subfamily B member 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8461-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001287843.1
DnaJ homolog subfamily B member 1 Protein
Research Use Only
DNAJB1
Recombinant Protein
E. coli
MGKDYYQTLG LARGASDEEI KRAYRRQALR YHPDKNKEPG AEEKFKEIAE AYDVLSDPRK REIFDRYGEE GLKGSGPSGG SGGGANGTSF SYTFHGDPHA MFAEFFGGRN PFDTFFGQRN GEEGMDIDDP FSGFPMGMGG FTNVNFGRSR SAQEPARKKQ DPPVTHDLRV SLEEIYSGCT KKMKISHKRL NPDGKSIRNE DKILTIEVKK GWKEGTKITF PKEGDQTSNN IPADIVFVLK DKPHNIFKRD GSDVIYPARI SLREALCGCT VNVPTLDGRT IPVVFKDVIR PGMRRKVPGE GLPLPKTPEK RGDLIIEFEV IFPERIPQTS RTVLEQVLPI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3337
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol