Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA polymerase processivity factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA polymerase processivity factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | DNA polymerase processivity factor Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | U27 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
DNA polymerase processivity factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
U27 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FFFFKAHKAR VGARTSFLTE MERGSRDHHR DHRDHREHRE TREPPTLAFH MKSWKTINKS LKAFAKLLKE NATVTFTPQP SIIIQSAKNH LVQKLTIQAE CLFLSDTDRF LTKTINNHIP LFESFMNIIS NPEVTKMYIQ HDSDLYTRVL VTASDTCTQA SVPCVHGQEV VRDTGRSPLR IDLDHSTVSD VLKWLSPVTK TKRSGKSDAL MAHIIVQVNP PTIKFVTEMN ELEFSNSNKV IFYDVKNMRF NLSAKNLQQA LSMCAVIKTS CSLRTVAAKD CKLILTSKST LLTVEAFLTQ EQLKEESRFE RMGKQDDGKG DRSHKNEDGS ALASKQEMQY EITNYMVPAK NGTAGSSLFN EKEDSESDDS MHFDYSSNPN PKRQRCVV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |