Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA polymerase processivity factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA polymerase processivity factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9615-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
DNA polymerase processivity factor Protein
Research Use Only
U27
Recombinant Protein
Yeast
FFFFKAHKAR VGARTSFLTE MERGSRDHHR DHRDHREHRE TREPPTLAFH MKSWKTINKS LKAFAKLLKE NATVTFTPQP SIIIQSAKNH LVQKLTIQAE CLFLSDTDRF LTKTINNHIP LFESFMNIIS NPEVTKMYIQ HDSDLYTRVL VTASDTCTQA SVPCVHGQEV VRDTGRSPLR IDLDHSTVSD VLKWLSPVTK TKRSGKSDAL MAHIIVQVNP PTIKFVTEMN ELEFSNSNKV IFYDVKNMRF NLSAKNLQQA LSMCAVIKTS CSLRTVAAKD CKLILTSKST LLTVEAFLTQ EQLKEESRFE RMGKQDDGKG DRSHKNEDGS ALASKQEMQY EITNYMVPAK NGTAGSSLFN EKEDSESDDS MHFDYSSNPN PKRQRCVV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol