Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dihydropyrimidinase-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dihydropyrimidinase-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001184222.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1808 |
Nombre | Dihydropyrimidinase-related protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001184222.1 | |
Dihydropyrimidinase-related protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1808 | |
Research Use Only | |
DPYSL2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSYQGKKNIP RITSDRLLIK GGKIVNDDQS FYADIYMEDG LIKQIGENLI VPGGVKTIEA HSRMVIPGGI DVHTRFQMPD QGMTSADDFF QGTKAALAGG TTMIIDHVVP EPGTSLLAAF DQWREWADSK SCCDYSLHVD ISEWHKGIQE EMEALVKDHG VNSFLVYMAF KDRFQLTDCQ IYEVLSVIRD IGAIAQVHAE NGDIIAEEQQ RILDLGITGP EGHVLSRPEE VEAEAVNRAI TIANQTNCPL YITKVMSKSS AEVIAQARKK GTVVYGEPIT ASLGTDGSHY WSKNWAKAAA FVTSPPLSPD PTTPDFLNSL LSCGDLQVTG SAHCTFNTAQ KAVGKDNFTL IPEGTNGTEE RMSVIWDKAV VTGKMDENQF VAVTSTNAAK VFNLYPRKGR IAVGSDADLV IWDPDSVKTI SAKTHNSSLE YNIFEGMECR GSPLVVISQG KIVLEDGTLH VTEGSGRYIP RKPFPDFVYK RIKARSRLAE LRGVPRGLYD GPVCEVSVTP KTVTPASSAK TSPAKQQAPP VRNLHQSGFS LSGAQIDDNI PRRTTQRIVA PPGGRANITS LG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |