missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Dihydropyrimidinase-related protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dihydropyrimidinase-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9750-ye-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16098651

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001184222.1
Dihydropyrimidinase-related protein 1
Research Use Only
DPYSL2
Recombinant Protein
Yeast
MSYQGKKNIP RITSDRLLIK GGKIVNDDQS FYADIYMEDG LIKQIGENLI VPGGVKTIEA HSRMVIPGGI DVHTRFQMPD QGMTSADDFF QGTKAALAGG TTMIIDHVVP EPGTSLLAAF DQWREWADSK SCCDYSLHVD ISEWHKGIQE EMEALVKDHG VNSFLVYMAF KDRFQLTDCQ IYEVLSVIRD IGAIAQVHAE NGDIIAEEQQ RILDLGITGP EGHVLSRPEE VEAEAVNRAI TIANQTNCPL YITKVMSKSS AEVIAQARKK GTVVYGEPIT ASLGTDGSHY WSKNWAKAAA FVTSPPLSPD PTTPDFLNSL LSCGDLQVTG SAHCTFNTAQ KAVGKDNFTL IPEGTNGTEE RMSVIWDKAV VTGKMDENQF VAVTSTNAAK VFNLYPRKGR IAVGSDADLV IWDPDSVKTI SAKTHNSSLE YNIFEGMECR GSPLVVISQG KIVLEDGTLH VTEGSGRYIP RKPFPDFVYK RIKARSRLAE LRGVPRGLYD GPVCEVSVTP KTVTPASSAK TSPAKQQAPP VRNLHQSGFS LSGAQIDDNI PRRTTQRIVA PPGGRANITS LG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1808
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales