Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Death effector domain-containing Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Death effector domain-containing protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001034800.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9191 |
Nombre | Death effector domain-containing Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001034800.1 | |
Death effector domain-containing Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9191 | |
Research Use Only | |
DEDD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGLKRRASQ VWPEEHGEQE HGLYSLHRMF DIVGTHLTHR DVRVLSFLFV DVIDDHERGL IRNGRDFLLA LERQGRCDES NFRQVLQLLR IITRHDLLPY VTLKRRRAVC PDLVDKYLEE TSIRYVTPRA LSDPEPRPPQ PSKTVPPHYP VVCCPTSGPQ MCSKRPARGR ATLGSQRKRR KSVTPDPKEK QTCDIRLRVR AEYCQHETAL QGNVFSNKQD PLERQFERFN QANTILKSRD LGSIICDIKF SELTYLDAFW RDYINGSLLE ALKGVFITDS LKQAVGHEAI KLLVNVDEED YELGRQKLLR NLMLQALP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |