Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Death effector domain-containing Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Death effector domain-containing protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5923-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15958709
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001034800.1
Death effector domain-containing Protein
Research Use Only
DEDD
Recombinant Protein
E. coli
MAGLKRRASQ VWPEEHGEQE HGLYSLHRMF DIVGTHLTHR DVRVLSFLFV DVIDDHERGL IRNGRDFLLA LERQGRCDES NFRQVLQLLR IITRHDLLPY VTLKRRRAVC PDLVDKYLEE TSIRYVTPRA LSDPEPRPPQ PSKTVPPHYP VVCCPTSGPQ MCSKRPARGR ATLGSQRKRR KSVTPDPKEK QTCDIRLRVR AEYCQHETAL QGNVFSNKQD PLERQFERFN QANTILKSRD LGSIICDIKF SELTYLDAFW RDYINGSLLE ALKGVFITDS LKQAVGHEAI KLLVNVDEED YELGRQKLLR NLMLQALP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9191
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol