Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein Código de producto.: 15988619
enQuireBio™ Recombinant Human DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein
Código de producto. p-7152552
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15988619
Marca: enQuireBio™ QP5912ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DBH / Dopamine beta-Hydroxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000778.3
ID de gen (Entrez) 1621
Nombre DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DBH
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SAPRESPLPY HIPLDPEGSL ELSWNVSYTQ EAIHFQLLVR RLKAGVLFGM SDRGELENAD LVVLWTDGDT AYFADAWSDQ KGQIHLDPQQ DYQLLQVQRT PEGLTLLFKR PFGTCDPKDY LIEDGTVHLV YGILEEPFRS LEAINGSGLQ MGLQRVQLLK PNIPEPELPS DACTMEVQAP NIQIPSQETT YWCYIKELPK GFSRHHIIKY EPIVTKGNEA LVHHMEVFQC APEMDSVPHF SGPCDSKMKP DRLNYCRHVL AAWALGAKAF YYPEEAGLAF GGPGSSRYLR LEVHYHNPLV IEGRNDSSGI RLYYTAKLRR FNAGIMELGL VYTPVMAIPP RETAFILTGY CTDKCTQLAL PPSGIHIFAS QLHTHLTGRK VVTVLVRDGR EWEIVNQDNH YSPHFQEIRM LKKVVSVHPG DVLITSCTYN TEDRELATVG GFGILEEMCV NYVHYYPQTQ LELCKSAVDA GFLQKYFHLI NRFNNEDVCT CPQASVSQQF TSVPWNSFNR DVLKALYSFA PISMHCNKSS AVRFQGEWNL QPLPKVISTL EEPTPQCPTS QGRSPAGPTV VSIGGGKG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein >