Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic beta-glucosidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytosolic beta-glucosidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8196-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001121904.1 | |
Cytosolic beta-glucosidase Protein | |
Research Use Only | |
GBA3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAFPAGFGWA AATAAYQVEG GWDADGKGPC VWDTFTHQGG ERVFKNQTGD VACGSYTLWE EDLKCIKQLG LTHYRFSLSW SRLLPDGTTG FINQKAIQLD KVNLQVYCAW SLLDNFEWNQ GYSSRFGLFH VDFEDPARPR VPYTSAKEYA KIIRNNGLEA HL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
57733 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic beta-glucosidase Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido