Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic beta-glucosidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytosolic beta-glucosidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8196-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053211
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001121904.1
Cytosolic beta-glucosidase Protein
Research Use Only
GBA3
Recombinant Protein
E. coli
MAFPAGFGWA AATAAYQVEG GWDADGKGPC VWDTFTHQGG ERVFKNQTGD VACGSYTLWE EDLKCIKQLG LTHYRFSLSW SRLLPDGTTG FINQKAIQLD KVNLQVYCAW SLLDNFEWNQ GYSSRFGLFH VDFEDPARPR VPYTSAKEYA KIIRNNGLEA HL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
57733
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic beta-glucosidase Protein > 200μg