Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin, Acidic Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin, Acidic, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_778253.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 374454 |
Nombre | Cytokeratin, Acidic Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16040731
|
enQuireBio™
QP7778-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060731
|
enQuireBio™
QP7778-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050731
|
enQuireBio™
QP7778-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070731
|
enQuireBio™
QP7778-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080731
|
enQuireBio™
QP7778-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16090731
|
enQuireBio™
QP7778-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_778253.2 | |
Cytokeratin, Acidic Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
374454 | |
Research Use Only | |
KRT77 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSHQFSSQSA FSSMSRRVYS TSSSAGSGGG SPAVGSVCYA RGRCGGGGYG IHGRGFGSRS LYNLGGSRSI SINLMGRSTS GFCQGGGVGG FGGGRGFGVG STGAGGFGGG GFGGAGFGTS NFGLGGFGPY CPPGGIQEVT INQSLLEPLH LEVDPEIQRI KTQEREQIMV LNNKFASFID KVRFLEQQNQ VLQTKWELLQ QVNTSTGTNN LEPLLENYIG DLRRQVDLLS AEQMRQNAEV RSMQDVVEDY KSKYEDEINK RTGSENDFVV LKKDVDAAYV SKVDLESRVD TLTGEVNFLK YLFLTELSQV QTHISDTNVI LSMDNNRSLD LDSIIDAVRT QYELIAQRSK DEAEALYQTK YQELQITAGR HGDDLKNSKM EIAELNRTVQ RLQAEISNVK KQIEQMQSLI SDAEERGEQA LQDAWQKLQD LEEALQQSKE ELARLLRDYQ AMLGVKLSLD VEIATYRQLL EGEESRMSGE LQSHVSISVQ NSQVSVNGGA GGGGSYGSGG YGGGSGGGYG GGRSYRGGGA RGRSGGGYGS GCGGGGGSYG GSGRSGRGSS RVQIIQTSTN TSHRRILE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |