Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cysteine and glycine-rich protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cysteine and glycine-rich protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001287894.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1466 |
Nombre | Cysteine and glycine-rich protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16045291
|
enQuireBio™
QP8561-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16065291
|
enQuireBio™
QP8561-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16055291
|
enQuireBio™
QP8561-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075291
|
enQuireBio™
QP8561-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085291
|
enQuireBio™
QP8561-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16095291
|
enQuireBio™
QP8561-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001287894.1 | |
Cysteine and glycine-rich protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1466 | |
Research Use Only | |
CSRP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PVWGGGNKCG ACGRTVYHAE EVQCDGRSFH RCCFLCMVCR KNLDSTTVAI HDEEIYCKSC YGKKYGPKGY GYGQGAGTLN MDRGERLGIK PESVQPHRPT TNPNTSKFAQ KYGGAEKCSR CGDSVYAAEK IIGAGKPWHK NCFRCAKCGK SLESTTLTEK EGEIYCKGCY AKNFGPKGFG YGQGAGALVH AQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |