Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cysteine and glycine-rich protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cysteine and glycine-rich protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8561-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085291
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001287894.1
Cysteine and glycine-rich protein 1
Research Use Only
CSRP2
Recombinant Protein
E. coli
PVWGGGNKCG ACGRTVYHAE EVQCDGRSFH RCCFLCMVCR KNLDSTTVAI HDEEIYCKSC YGKKYGPKGY GYGQGAGTLN MDRGERLGIK PESVQPHRPT TNPNTSKFAQ KYGGAEKCSR CGDSVYAAEK IIGAGKPWHK NCFRCAKCGK SLESTTLTEK EGEIYCKGCY AKNFGPKGFG YGQGAGALVH AQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1466
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol