Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystatin-9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystatin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001008693.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 128822 |
Nombre | Cystatin-9 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16060271
|
enQuireBio™
QP7699-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16080271
|
enQuireBio™
QP7699-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16070271
|
enQuireBio™
QP7699-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16090271
|
enQuireBio™
QP7699-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16000281
|
enQuireBio™
QP7699-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16010281
|
enQuireBio™
QP7699-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001008693.2 | |
Cystatin-9 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
128822 | |
Research Use Only | |
CST9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
WCSEEEMGGN NKIVQDPMFL ATVEFALNTF NVQSKEEHAY RLLRVLSSWR EDSMDRKWRG KMVFSMNLQL RQTVCRKFED DIDNCPFQES LELNNVRQGI SFPQVHSCGC CMGCGVGTGA ADKAIPRDKG K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |