Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystatin-9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystatin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7699-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070271
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008693.2
Cystatin-9 Protein
Research Use Only
CST9
Recombinant Protein
E. coli
WCSEEEMGGN NKIVQDPMFL ATVEFALNTF NVQSKEEHAY RLLRVLSSWR EDSMDRKWRG KMVFSMNLQL RQTVCRKFED DIDNCPFQES LELNNVRQGI SFPQVHSCGC CMGCGVGTGA ADKAIPRDKG K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
128822
10 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol