Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclic GMP-AMP synthase Protein Código de producto.: 16011191
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclic GMP-AMP synthase Protein
Código de producto. 16011191
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16011191
Marca: enQuireBio™ QP7853ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclic GMP-AMP synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_612450.2
ID de gen (Entrez) 115004
Nombre Cyclic GMP-AMP synthase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MB21D1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GASKLRAVLE KLKLSRDDIS TAAGMVKGVV DHLLLRLKCD SAFRGVGLLN TGSYYEHVKI SAPNEFDVMF KLEVPRIQLE EYSNTRAYYF VKFKRNPKEN PLSQFLEGEI LSASKMLSKF RKIIKEEIND IKDTDVIMKR KRGGSPAVTL LISEKISVDI TLALESKSSW PASTQEGLRI QNWLSAKVRK QLRLKPFYLV PKHAKEGNGF QEETWRLSFS HIEKEILNNH GKSKTCCENK EEKCCRKDCL KLMKYLLEQL KERFKDKKHL DKFSSYHVKT AFFHVCTQNP QDSQWDRKDL GLCFDNCVTY FLQCLRTEKL ENYFIPEFNL FSSNLIDKRS KEFLTKQIEY ERNNEFPVFD EF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclic GMP-AMP synthase Protein >