missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL12 / SDF-1 Protein
A DNA sequence encoding the Human CXCL12 / SDF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000600.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6387 |
Nombre | CXCL12 / SDF-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15933118
|
enQuireBio™
QP10216-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913118
|
enQuireBio™
QP10216-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903118
|
enQuireBio™
QP10216-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923118
|
enQuireBio™
QP10216-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_000600.1 | |
CXCL12 / SDF-1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNK | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
6387 | |
Research Use Only | |
CXCL12 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using PHA and rHuIL-2 activated human peripheral blood T-lymphocytes is in a concentration range of 20-80 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |