Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL12 / SDF-1 Protein
Código de producto. 15903118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
15903118 100 μg 100 microgramos
15933118 2 μg 2 microgramos
15913118 10 μg 10 microgramos
15923118 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15903118
Marca: enQuireBio™ QP10216ec100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human CXCL12 / SDF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000600.1
ID de gen (Entrez) 6387
Nombre CXCL12 / SDF-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CXCL12
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using PHA and rHuIL-2 activated human peripheral blood T-lymphocytes is in a concentration range of 20-80 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNK
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.