Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CUE domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CUE domain-containing protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8197-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_076945.2 | |
CUE domain-containing protein 1 | |
Research Use Only | |
CUEDC2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MELERIVSAA LLAFVQTHLP EADLSGLDEV IFSYVLGVLE DLGPSGPSEE NFDMEAFTEM MEAYVPGFAH IPRGTIGDMM QKLSGQLSDA RNKENLQPQS SGVQGQVPIS PEPLQRPEML KEETRSSAAA AADTQDEATG AEEELLPGVD VLLEVFPTCS VEQAQWVLAK ARGDLEEAVQ MLVEGKEEGP AAWEGPNQDL PRRLRGPQKD ELKSFILQKY MMVDSA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
79004 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CUE domain-containing protein 1 > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido