Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTP synthase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CTP synthase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001288166.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1503 |
Nombre | CTP synthase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047611
|
enQuireBio™
QP9088-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067611
|
enQuireBio™
QP9088-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057611
|
enQuireBio™
QP9088-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077611
|
enQuireBio™
QP9088-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087611
|
enQuireBio™
QP9088-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097611
|
enQuireBio™
QP9088-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001288166.1 | |
CTP synthase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1503 | |
Research Use Only | |
CTPS1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MKYILVTGGV ISGIGKGIIA SSVGTILKSC GLHVTSIKID PYINIDAGTF SPYEHGEVFV LDDGGEVDLD LGNYERFLDI RLTKDNNLTT GKIYQYVINK ERKGDYLGKT VQVVPHITDA IQEWVMRQAL IPVDEDGLEP QVCVIELGGT VGDIESMPFI EAFRQFQFKV KRENFCNIHV SLVPQPSSTG EQKTKPTQNS VRELRGLGLS PDLVVCRCSN PLDTSVKEKI SMFCHVEPEQ VICVHDVSSI YRVPLLLEEQ GVVDYFLRRL DLPIERQPRK MLMKWKEMAD RYDRLLETCS IALVGKYTKF SDSYASVIKA LEHSALAINH KLEIKYIDSA DLEPITSQEE PVRYHEAWQK LCSAHGVLVP GGFGVRGTEG KIQAIAWARN QKKPFLGVCL GMQLAVVEFS RNVLGWQDAN STEFDPTTSH PVVVDMPEHN PGQMGGTMRL GKRRTLFQTK NSVMRKLYGD ADYLEERHRH RFEVNPVWKK CLEEQGLKFV GQDVEGERME IVELEDHPFF VGVQYHPEFL SRPIKPSPPY FGLLLASVGR LSHYLQKGCR LSPRDTYSDR SGSSSPDSEI TELKFPSINH D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |