Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTP synthase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CTP synthase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9088-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16097611
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001288166.1
CTP synthase 1 Protein
Research Use Only
CTPS1
Recombinant Protein
Yeast
MKYILVTGGV ISGIGKGIIA SSVGTILKSC GLHVTSIKID PYINIDAGTF SPYEHGEVFV LDDGGEVDLD LGNYERFLDI RLTKDNNLTT GKIYQYVINK ERKGDYLGKT VQVVPHITDA IQEWVMRQAL IPVDEDGLEP QVCVIELGGT VGDIESMPFI EAFRQFQFKV KRENFCNIHV SLVPQPSSTG EQKTKPTQNS VRELRGLGLS PDLVVCRCSN PLDTSVKEKI SMFCHVEPEQ VICVHDVSSI YRVPLLLEEQ GVVDYFLRRL DLPIERQPRK MLMKWKEMAD RYDRLLETCS IALVGKYTKF SDSYASVIKA LEHSALAINH KLEIKYIDSA DLEPITSQEE PVRYHEAWQK LCSAHGVLVP GGFGVRGTEG KIQAIAWARN QKKPFLGVCL GMQLAVVEFS RNVLGWQDAN STEFDPTTSH PVVVDMPEHN PGQMGGTMRL GKRRTLFQTK NSVMRKLYGD ADYLEERHRH RFEVNPVWKK CLEEQGLKFV GQDVEGERME IVELEDHPFF VGVQYHPEFL SRPIKPSPPY FGLLLASVGR LSHYLQKGCR LSPRDTYSDR SGSSSPDSEI TELKFPSINH D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1503
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol