Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement component C8 gamma chain Protein Código de producto.: 15907409
enQuireBio™ Recombinant Human Complement component C8 gamma chain Protein
Código de producto. p-7152347
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15907409
Marca: enQuireBio™ QP5739ec10ug
Cantidad Precio
1 160.00€ / 10 microgramos
10 148.99€ / 10 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement component C8 gamma chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000597.2
ID de gen (Entrez) 733
Nombre Complement component C8 gamma chain Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C8G
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QKPQRPRRPA SPISTIQPKA NFDAQQFAGT WLLVAVGSAC RFLQEQGHRA EATTLHVAPQ GTAMAVSTFR KLDGICWQVR QLYGDTGVLG RFLLQARDAR GAVHVVVAET DYQSFAVLYL ERAGQLSVKL YARSLPVSDS VLSGFEQRVQ EAHLTEDQIF YFPKYGFCEA ADQFHVLDEV RR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Complement component C8 gamma chain Protein >