Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement component C8 gamma chain Protein
Código de producto. 15937409
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement component C8 gamma chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000597.2
ID de gen (Entrez) 733
Nombre Complement component C8 gamma chain Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C8G
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QKPQRPRRPA SPISTIQPKA NFDAQQFAGT WLLVAVGSAC RFLQEQGHRA EATTLHVAPQ GTAMAVSTFR KLDGICWQVR QLYGDTGVLG RFLLQARDAR GAVHVVVAET DYQSFAVLYL ERAGQLSVKL YARSLPVSDS VLSGFEQRVQ EAHLTEDQIF YFPKYGFCEA ADQFHVLDEV RR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Complement component C8 gamma chain Protein >