Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement C1q subcomponent subunit A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement C1q subcomponent subunit A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001334394.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 712 |
Nombre | Complement C1q subcomponent subunit A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907369
|
enQuireBio™
QP5734-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927369
|
enQuireBio™
QP5734-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917369
|
enQuireBio™
QP5734-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937369
|
enQuireBio™
QP5734-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947369
|
enQuireBio™
QP5734-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957369
|
enQuireBio™
QP5734-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001334394.1 | |
Complement C1q subcomponent subunit A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
712 | |
Research Use Only | |
C1QA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EDLCRAPDGK KGEAGRPGRR GRPGLKGEQG EPGAPGIRTG IQGLKGDQGE PGPSGNPGKV GYPGPSGPLG ARGIPGIKGT KGSPGNIKDQ PRPAFSAIRR NPPMGGNVVI FDTVITNQEE PYQNHSGRFV CTVPGYYYFT FQVLSQWEIC LSIVSSSRGQ VRRSLGFCDT TNKGLFQVVS GGMVLQLQQG DQVWVEKDPK KGHIYQGSEA DSVFSGFLIF PSA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |