Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complement C1q subcomponent subunit A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complement C1q subcomponent subunit A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5734-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947369
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001334394.1
Complement C1q subcomponent subunit A Protein
Research Use Only
C1QA
Recombinant Protein
E. coli
EDLCRAPDGK KGEAGRPGRR GRPGLKGEQG EPGAPGIRTG IQGLKGDQGE PGPSGNPGKV GYPGPSGPLG ARGIPGIKGT KGSPGNIKDQ PRPAFSAIRR NPPMGGNVVI FDTVITNQEE PYQNHSGRFV CTVPGYYYFT FQVLSQWEIC LSIVSSSRGQ VRRSLGFCDT TNKGLFQVVS GGMVLQLQQG DQVWVEKDPK KGHIYQGSEA DSVFSGFLIF PSA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
712
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol